Descripción
Se recomienda para la concentración o desalinización de grandes volúmenes de muestras más concentradas, tales como suero, plasma o medios de cultivo tisular acondicionados.Los discos de membrana de ultrafiltración Biomax son compatibles con cubetas de agi
Ultracel Las membranas de celulosa regenerada se recomiendan para concentrar o desalinizar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de Ultracel Las membranas aseguran la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Biomax Las membranas PES se recomiendan para concentrar o desalinizar grandes volúmenes de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Microfiltración Durapore &comercio; Los discos de corte de PVDF están disponibles en 0,1 μm, 0,22 μm, y 0,45 μTamaños de poro m en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características& Beneficios:
- Los diámetros de los discos incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
- Las membranas &comerciales Ultracel, &Durapore y Biomax &están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación.
- Compatible con el &comercio Amicon; Cubetas con agitación
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalinización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Material | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Código de filtro | PBHK |
| Área de filtración | 13,4 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
| Material de la carcasa | Poliestersulfona (PES) |
| Cantidad | 10Pack |
| Tipo | Disco de ultrafiltración |
| Diámetro (imperial) | 1,75 in |
| Mostrar más |