Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 1 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Código de producto. 10196100 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
90 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Tamaño de la unidad
10196100 4,7 cm 10 PCS
10116730 2,5 cm 10 PCS
10268010 6,35 cm 10 PCS
10106110 7,6 cm 10 PCS
10176770 4,45 cm 10 PCS
10470031 150 mm paquete de 5
10713131 90 mm 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10196100 Proveedor Merck N.º de proveedor PLAC04710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    394.12€ / paquete de 10
    Ahorro 29.88€
    7% Descuento
NMWL de 1 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Reúne tu Amicon Célula agitada con la membrana de su elección. Las membranas de disco cortado para ultrafiltración están disponibles en Ultracel™ celulosa regenerada y Biomax™ polietersulfona (PES). Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños de poro.& Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalinizar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de Ultracel Las membranas aseguran la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Las membranas Biomax PES se recomiendan para concentrar o desalinizar volúmenes mayores de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tejidos acondicionados. Microfiltración Durapore™ Los discos de corte de PVDF están disponibles en 0,1 μm, 0,22 μm, y 0,45 μTamaños de poro m en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características& Beneficios:
  • Los diámetros de los discos incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
  • Ambos Ultracel™ , Durapore™ , y Biomax™ Las membranas están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación.
  • Compatible con Amicon™ Aplicaciones de las células agitadas: concentración, intercambio de tampón, desalinización
Reúne tu Amicon Célula agitada con la membrana de su elección. Las membranas de disco cortado para ultrafiltración están disponibles en Ultracel™ celulosa regenerada y Biomax™ polietersulfona (PES). Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de Ultracel Las membranas aseguran la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Las membranas Biomax PES se recomiendan para concentrar o desalinizar volúmenes mayores de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tejidos acondicionados. Microfiltración Durapore™ Los discos de corte de PVDF están disponibles en 0,1 μm, 0,22 μm, y 0,45 μTamaños de poro m en diámetros de 63,5 mm y 75 mm. Características y beneficios:• Los diámetros de los discos incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm.• Ambos Ultracel™ , Durapore™ , y Biomax™ Las membranas están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación.• Compatible con Amicon™ Aplicaciones de las células agitadas: concentración, intercambio de tampón, desalinización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 1 kDa
Código de filtro PLAC
Área de filtración 17,3 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Cantidad 10Pack
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro del filtro (métrico) 4,7 cm