Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 10 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Tienda Merck ProductosDescripción
NMWL de 10 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Reúne tu Amicon Célula agitada con la membrana de su elección. Las membranas de disco cortado para ultrafiltración están disponibles en Ultracel™ celulosa regenerada y Biomax™ polietersulfona (PES). Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de Ultracel Las membranas aseguran la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Las membranas Biomax PES se recomiendan para concentrar o desalinizar volúmenes mayores de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tejidos acondicionados. Microfiltración Durapore™ Los discos de corte de PVDF están disponibles en 0,1 μm, 0,22 μm, y 0,45 μTamaños de poro m en diámetros de 63,5 mm y 75 mm. Características y beneficios:• Los diámetros de los discos incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm.• Ambos Ultracel™ , Durapore™ , y Biomax™ Las membranas están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación.• Compatible con Amicon™ Aplicaciones de las células agitadas: concentración, intercambio de tampón, desalinización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada |
| MWCO | 10 kDa |
| Código de filtro | PLGC |
| Área de filtración | 13,4 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
| Cantidad | 10Pack |
| Tipo | Disco de ultrafiltración |
| Diámetro del filtro (métrico) | 4,45 cm |