Especificaciones
| Para utilizar con | Sistema de filtración MilliSolve |
| Tipo | Tubos |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,4 in, 3,1 cm |
| Longitud global (imperial) | 27,5 in |
| Longitud global (métrico) | 70 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |