Learn More
Merck Soportes de filtro de acero inoxidable en línea de 47 mm
Código de producto. 10666741 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro: 47 mm, Material: Acero inoxidable
Código de producto.
10666741 Diámetro: 47 mm, Material: Acero inoxidable
1 options
Código de producto. 10666741 Proveedor Merck N.º de proveedor XX4404700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soportes de filtro de acero inoxidable en línea para la filtración de gases o líquidos a presiones de entrada de 20 a 700 bares.
Aplicaciones:
  • Los soportes de filtro de acero inoxidable en línea se utilizan normalmente para la filtración de gases o líquidos a presiones de entrada de 20 a 700 bares.
  • La presión diferencial depende del tipo de filtro utilizado.
  • Todos los soportes de filtro pueden esterilizarse en autoclave.
Filtro de acero inoxidable, Depende del tipo de filtro utilizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) Soportes de filtro en línea
Material Acero inoxidable
Esterilidad No estéril
Área de filtración 13,8 cm2
Presión máxima 20 bar
Tasa de presión 20 bar
Tipo Portafiltros
Altura (imperial) 1,1 in
Altura (métrico) 2,7 cm
Diámetro (imperial) interior 3 in
Diámetro del filtro (métrico) 47 mm
Diámetro interior (métrico) 7,6 cm