Learn More
Merck SNAP i.d.™ Sistema de detección de proteínas 2.0
Código de producto. p-4507761 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del gel (imperial):
3,3 in
5,31 in
7,5 x 8,5 cm (2,95 x 5,31 pulg.)
Longitud del gel (métrico):
13,5 cm
8,4 cm
8,4, 13,5 cm
Anchura del gel (imperial):
2,95 in
3,34 in
7,5 x 8,5 cm (2,95 x 3,34 pulg.)
Anchura del gel (métrico):
7,5 cm
7,5, 8,5 cm
8,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del gel (imperial) Longitud del gel (métrico) Anchura del gel (imperial) Anchura del gel (métrico) unitSize
13208319 5,31 in 13,5 cm 3,34 in 8,5 cm cada uno
13298309 3,3 in 8,4 cm 2,95 in 7,5 cm cada uno
13238319 7,5 x 8,5 cm (2,95 x 5,31 pulg.) 8,4, 13,5 cm 7,5 x 8,5 cm (2,95 x 3,34 pulg.) 7,5, 8,5 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13208319 Proveedor Merck N.º de proveedor SNAP2MIDI
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produce blots de muy alta calidad en todo momento
El rápido y versátil SNAP i.d. El sistema 2.0 está diseñado para aprovechar al máximo la distribución tridimensional de reactivos. A diferencia del Western blotting convencional, donde la difusión es el medio principal de transporte de reactivos, el SNAP id El sistema 2.0 aplica un vacío para impulsar activamente los anticuerpos y tampones a través de la membrana. Esta avanzada tecnología promueve la unión al antígeno y el lavado a fondo, lo que le permite optimizar mejor las condiciones de Western blotting.
El EMD Millipore SNAP i.d. El sistema 2.0 de detección de proteínas reduce el tiempo necesario para bloquear, lavar e incubar anticuerpos a 30 minutos, lo que le permite optimizar las condiciones de inmunodetección para obtener resultados de máxima calidad.
  • La exclusiva tecnología de vacío y el distribuidor de flujo integrado impulsan activamente los reactivos a través de la membrana, garantizando una distribución uniforme
  • Dos tamaños de soporte para blot admiten (7.5 x 8.4 cm) (Núm. Núm. SNP2BHMN100) o Midi (8,5 x 13,5 cm) (Cat. Cat. SNP2BHMD100) geles de tamaño Mini y dos soportes de blot que pueden ser procesados en paralelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sistemas de detección de proteínas Mini
Incluye Base de detección, 2 marcos de sujeción de transferencia midi, 2 bandejas de recogida de anticuerpos, tubos de vacío, almohadilla de rodadura y rodillo de blot, 2 bandejas de humectación y una guía de inicio rápido
Temperatura de almacenamiento (métrico) Temperatura ambiente
Longitud del gel (imperial) 5,31 in
Longitud del gel (métrico) 13,5 cm
Anchura del gel (imperial) 3,34 in
Anchura del gel (métrico) 8,5 cm