Learn More
Merck Recipiente a presión, 600 ml
Código de producto. 10458952 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
600 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10458952 600 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10458952 Proveedor Merck N.º de proveedor XX1100000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente a presión para el llenado libre de partículas de viales con medicamentos extemporáneos, extractos alergénicos y soluciones oftálmicas.
Este recipiente a presión de estilo vertical fue diseñado para el llenado sin partículas de viales con fármacos extemporáneos, extractos alergénicos y soluciones oftálmicas. A Swinnex™ El portafiltro se puede conectar a la válvula de bola de salida para la filtración en el punto de uso.
Características y ventajas:
  • El diseño vertical minimiza el volumen retenido y la pérdida de producto.
  • Adjuntar un Swinnex™ Portafiltros a la salida para filtrar el efluente antes de su uso.
Aplicaciones: Dispensación de pequeños volúmenes de líquido, llenado de viales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Material Policarbonato
Esterilidad No estéril
Presión máxima 6,9 bar
Tasa de presión 6,9 bar
Tipo Recipiente de presión
Volumen (métrico) 600 mL
Altura (métrico) 41,9 cm
Diámetro (imperial) interior 3,5 in
Diámetro interior (métrico) 9 cm