Learn More
Merck Millipore Placas Petri y placas Petri-Pad™
Disponibles con o sin almohadillas absorbentes
Marca:  Merck Millipore PD20047S5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11993856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1103.34€
    548.00€ / paquete de 600
    Ahorro 555.34€
    50% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Requires : Cuando las utilice con medios líquidos, añada almohadillas absorbentes estériles (solicite Catalg. Almohadillas estériles Nº. AP10 045 S0, de 47mm; o AP10 045 S1, dispensador de almohadillas Millipore con almohadillas estériles)
Descripción
Descripción
Available with or without absorbent pads
Placas de Petri
  • Placas Petri de 47 mm esterilizadas
  • Usar con medio de agar sólido
  • Los platos están hechos de poliestireno moldeado
Placas Petri-Pad
  • Placas desechables pre-esterilizadas de 47mm, pre-cargadas con almohadillas absorbentes esterilizadas
  • Elimine mano de obra y costes de manipulación a mano de las almohadillas y minimice la contaminación
  • Las almohadillas son de celulosa pura