Learn More
Merck Millipore Placas Petri y placas Petri-Pad™
Disponibles con o sin almohadillas absorbentes
548.00€
Requires: Cuando se utiliza con medio líquido, añada almohadillas absorbentes estériles (n.º de cat. AP10 047 S0, almohadillas estériles de 47 mm; o AP10 045 S1, dispensador de almohadillas Millipore con almohadillas estériles)
Productos 1
Código de producto Marca dimType Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca dimType Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
11993856
Ver documentos
Merck Millipore
PD20047S5
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1103.34€
548.00€ / paquete de 600
Ahorro 555.34€
50% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
Descripción
Descripción
Available with or without absorbent pads
Placas de Petri
  • Placas de Petri de 47 mm esterilizadas
  • Se utilizan con medio de agar sólido
  • Las placas están fabricadas con poliestireno moldeado
Placas Petri-Pad
  • Placas desechables preesterilizadas de 47 mm precargadas con almohadillas absorbentes esterilizadas
  • Eliminan la mano de obra y el coste de las almohadillas de carga manual y minimizan la contaminación
  • Las almohadillas son de celulosa pura