Learn More
Merck Dispositivos XL Pellicon™
Código de producto. 13197494 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Intervalo de pH:
De 1 a 14
De 2 a 21
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Intervalo de pH unitSize
13197494 30 kDa De 2 a 21 cada uno
11943926 5 kDa De 1 a 14 cada uno
10184739 10 kDa De 1 a 14 1 PCS
11913916 50 kDa De 1 a 14 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13197494 Proveedor Merck N.º de proveedor PXC030C50
Includes
Instrucciones de funcionamiento y Certificado de calidad
Dispositivo de filtro de flujo tangencial de pequeño volumen
Diseñado para el desarrollo de procesos y la preparación de muestras, con un rango de volumen de procesamiento óptimo de 50 hasta 1000 ml.
  • Escalabilidad lineal real con la misma ruta de flujo, longitud de canal y altura de canal que otros sistemas establecidos. Pellicon productos
  • Puede funcionar con bomba peristáltica o Labscale™ Sistema TFF Construcción robusta de termoplástico (polipropileno)
  • Altura de canal controlada
  • Elección de Biomax™ PES (polietersulfona) o Ultracel™ Membranas de PLC (celulosa regenerada compuesta)
Concentración y desalinización de proteínas, intercambio de tampones, depirogenación, clarificación y preparación de material para ensayos clínicos.
Información de órdenes
Empaquetado uno por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Material Polipropileno
MWCO 30 kDa
Tamaño de poro 100 μm
Área de filtración 50 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, preparación de muestras analíticas
Incluye Instrucciones de funcionamiento y certificado de calidad
Presión máx. de entrada 80 psi a 50 °C
Intervalo de pH De 2 a 21
Cantidad 1/Paq.
Velocidad de recirculación De 0,03 a 0,05 L/min.
Tipo Dispositivo de ultrafiltración XL Pellicon
Volumen de trabajo (imperial) 0,5 oz
Retención de volumen (métrico) 3,2 ml
Volumen de trabajo (métrico) 15 ml
Dimensiones (L x An) x 1.2 x 1,2 pulg. 18.8 x 3 x 3cm
Longitud (imperial) 7,4 in
Longitud (métrico) 18,8 cm
Anchura (imperial) 1,2 in
Anchura (métrico) 3 cm