Learn More
Merck Filtros de red de nailon, 11 μm
Código de producto. 17158205 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
11 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17158205 11 μm cada uno
1 options
Código de producto. 17158205 Proveedor Merck N.º de proveedor NY1100010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Membrana de nailon hidrófila
Nylon Los filtros son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Nylon Filtros de membrana con tamaños de poro que varían de 0,20 a 1,2 μm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla que varían de 5 a 180 μm.
Nuestros 5 μm Nylon El filtro de red tejida (NY054700) se utiliza comúnmente en la industria automotriz para el análisis de limpieza.
Características& Beneficios:
  • Amplia gama de tamaños de poro disponibles
  • Resistentes a disolventes agresivos
Aplicaciones: eliminación y clarificación de partículas; Filtración de disolventes Análisis de partículas supervisión de la pintura; Análisis de limpieza del automóvil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de filtro Plano
Material Nailon
Tamaño de poro 11 μm
Para utilizar con (aplicación) Filtración de partículas, análisis de partículas, prefiltración de disolventes y monitorización de pintura
Hidrofobicidad Hidrófilo
Densidad de los poros 6%
Temperatura de funcionamiento (métrico) de 100 °C
Grosor (imperial) 0,002 in
Grosor (métrico) 65 μm
Tipo Filtro de red
Dimensiones (L x An) 300 x 30 cm (118,1 x 11,81 in)
Longitud (imperial) 118,1 in
Longitud (métrico) 300 cm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 30 cm
Diámetro (imperial) 1,18 in
Diámetro (métrico) 3 cm