Includes
Base del colector, cuello estándar, juntas e insertos de juntas, tubos, válvulas, manómetro
- Acepta placas receptoras de pozo profundo o estándar.
- Adecuado para utilizar con protocolos manuales o automatizados.
- La huella compatible con ANSI/SBS permite una fácil integración de la plataforma robótica.
- Se configura fácilmente tanto para flujo a residuo como para recolección de analitos.
- DirectStack™ Tecnología para la recolección de filtrado sin diafonía.
- Los componentes del colector son resistentes a los disolventes.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Colector |
| Incluye | Base de colector, collarín estándar, juntas e insertos de juntas, tubos, válvulas y manómetros. |
| Tipo | Colector de vacío |