Learn More
Merck Tiras multipantalla HTS™ 8 Pozos con membrana Immobilon™-P PVDF
Código de producto. 10174073 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Marco de soporte para tiras de microplacas
Tira de microplacas de 8 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10174073 Marco de soporte para tiras de microplacas paquete de 10
10169794 Tira de microplacas de 8 pocillos paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174073 Proveedor Merck N.º de proveedor M8IPFRAME
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Includes
Doce tiras de 8pozos en un bastidor de soporte. Bastidores de soporte adicionales también disponibles por separado.
Las tiras de 8pozospermiten procesar menos de 96 muestras a la vez
  • Para ensayos de unión de proteínas y ELISPOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de tiras
matriz, red, conjunto 1 x 8
Color Transparente
Tipo de producto Marco de soporte para tiras de microplacas
Para utilizar con (equipo) Tira de 8 pocillos
Material Plástico ABS
N.° de pocillos 8
Esterilidad Estéril