Learn More
Merck Placa MultiScreen™ PH
Código de producto. 10248390 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,65 μm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10248390 0,65 μm 50 PCS
1 options
Código de producto. 10248390 Proveedor Merck N.º de proveedor MAPHN0B50
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
para el avance del descubrimiento de fármacos y la investigación en el campo de las ciencias de la vida
  • Fosfocelulosa con carga negativa
  • Baja unión proteína/ácido nucleico
  • Opaco
  • No estéril
Ensayos de proteína quinasa con sustratos de péptidos, ensayos de enzimas, uniones de carga positiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Opaco
Material Barex/TiO2
Material (membrana) Fosfocelulosa
Tamaño de poro 0,65 μm
Esterilidad No estéril
Código de filtro PH
Área de filtración 0,28 cm2
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de proteína quinasa con sustratos de péptidos, análisis enzimático, unión de carga positiva, herramientas fiables para el avance en el descubrimiento de fármacos y la investigación de ciencias de la vida
Volumen (imperial) de 0,001 a 0,008 onzas
Volumen (métrico) De 0,05 a 0,25 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,03 x 3,3 x 0,56 pulg (12,8 x 8,55 x 1,44cm)
Longitud (imperial) 5,03 in
Longitud (métrico) 12,8 cm
Anchura (imperial) 3,3 in
Anchura (métrico) 8,55 cm
Altura (imperial) 0,56 in
Altura (métrico) 1,44 cm