Learn More
Merck Cargadores de columnas MultiScreen™
Código de producto. 10760113 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
25 μl
45 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del pocillo (métrico) unitSize
10760113 25 μl cada uno
10208490 100 μl cada uno
10196670 45 μl 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10760113 Proveedor Merck N.º de proveedor MACL09625
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No es necesario utilizar lodos, geles o resinas de pipetas; cargue los 96 pocillos simultáneamente y de forma uniforme
  • Fabricados de aluminio con un revestimiento antiadherente, inerte químicamente y resistente a la abrasión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Negro
Volumen del pocillo (métrico) 25 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Carga volúmenes de resina de 25 μl simultáneamente en los 96 pocillos de la placa MultiScreen para ensayos de resina o gránulos, cromatografía
Cantidad 1/paq.