Learn More
Merck Sistemas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos
Código de producto. 10727094 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10727094 5/paq. paquete de 5
10489173 Unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727094 Proveedor Merck N.º de proveedor PSRP004R5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice el crecimiento celular, la alimentación y el análisis en una placa
  • 96El dispositivo patentado -Well apoya el crecimiento de células epiteliales y la diferenciación de La Caco-2 y otras líneas celulares
  • Después de la formación de2 una Cacomonolapa diferenciada, el ensamblaje puede usarse para medir la velocidad de transporte de drogas a través de2 la barrera de las células Caco
  • Todos los procedimientos están diseñados para ser realizados en un solo dispositivo
  • Los puertos de acceso apical y basolateral permiten el acceso libre de contaminación a las células, la alimentación fácil y los cambios en los medios, y el análisis eficaz de las muestras
  • Aumento del rendimiento de las muestras en comparación con 24los sistemas de pocillos
  • Utilizar manualmente o con sistemas automatizados
  • Formato versátil con 96- o bandejas de alimentación de un solo pocillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Membrana Tereftalato de polietileno
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tamaño de poro 1 μm
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Área de filtración 0,12 cm2
Para utilizar con (aplicación) Fijación, crecimiento y diferenciación celulares para muchas aplicaciones de células
Incluye Placa de cultivo celular de 96 pocillos, bandeja del alimentador de un solo pocillo, bandeja de recepción de 96 pocillos, tapa
Cantidad 5/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,5 x 3,33 x 1,03 pulg (1,28 x 8,48 x 2,62 cm)
Longitud (métrico) 1,28 cm
Anchura (métrico) 8,48 cm
Altura (métrico) 2,62 cm