Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para preparación de muestras
Código de producto. 10711801 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Color:
Opaco
Transparente
Material:
Barex
Estireno
Plástico ABS
Cantidad:
10/paq.
50/Pk.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Color Material Cantidad unitSize
10711801 0,45 μm Transparente Estireno 10/paq. paquete de 10
10470211 1,2 μm Transparente Estireno 50/paq. paquete de 50
10370031 0,65 μm Transparente Estireno 50/paq. paquete de 50
10607891 0,22 μm Transparente Plástico ABS 10/paq. paquete de 10
10054540 0,45 μm Opaco Barex 50/paq. paquete de 50
10658271 0,45 μm Transparente Estireno 50/Pk. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10711801 Proveedor Merck N.º de proveedor MAHVN4510
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el aislamiento, la purificación y la preparación de muestras antes de realizar pruebas en los procesos de descubrimiento de fármacos y aplicaciones de ADN y proteínas
Los formatos son adecuados para la eliminación de partículas grandes, separaciones basadas en resina, aplicaciones de disolventes y concentración o purificación de proteínas/ADN. El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
  • Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
  • El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada. La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
  • También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
  • Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
  • Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
  • Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
†La versión MultiScreenHTS cuenta con un desagüe empotrado y paredes laterales rígidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Membrana PVDF hidrófilo
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tamaño de poro 0,45 μm
Color Transparente
Material Estireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Área de filtración 0,28 cm2
Para utilizar con (aplicación) Aprobado para diagnóstico clínico, proteína quinasa, ensayos de fosfatasa, preparación de muestras, eliminación de terminadores de tinte
Cantidad 10/paq.