Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para preparación de muestras
Código de producto. 10607891 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Color:
Opaco
Transparente
Material:
Barex
Estireno
Plástico ABS
Cantidad:
10/paq.
50/Pk.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Color Material Cantidad unitSize
10607891 0,22 μm Transparente Plástico ABS 10/paq. paquete de 10
10470211 1,2 μm Transparente Estireno 50/paq. paquete de 50
10370031 0,65 μm Transparente Estireno 50/paq. paquete de 50
10711801 0,45 μm Transparente Estireno 10/paq. paquete de 10
10054540 0,45 μm Opaco Barex 50/paq. paquete de 50
10658271 0,45 μm Transparente Estireno 50/Pk. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10607891 Proveedor Merck N.º de proveedor MAGVS2210
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el aislamiento, la purificación y la preparación de muestras antes de realizar pruebas en los procesos de descubrimiento de fármacos y aplicaciones de ADN y proteínas
Los formatos son adecuados para la eliminación de partículas grandes, separaciones basadas en resina, aplicaciones de disolventes y concentración o purificación de proteínas/ADN. El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
  • Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
  • El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada. La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
  • También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
  • Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
  • Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
  • Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
†La versión MultiScreenHTS cuenta con un desagüe empotrado y paredes laterales rígidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Membrana PVDF hidrófilo
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tamaño de poro 0,22 μm
Color Transparente
Tipo de producto Placa MultiScreen-GV
Material Plástico ABS
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Área de filtración 0,28 cm2
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras o cultivo celular en suspensión, cultivo YAC
Cantidad 10/paq.