Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para ensayos por ELISPOT
Código de producto. 10146580 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
MultiScreen HTS
MultiScreen HTS-IP con drenaje subterráneo
MultiScreen Propiedad intelectual
MultiScreen-HA
MultiScreen-IP with Underdrain
Material:
Acrílico
Plástico ABS
Poliestireno
Membrana:
PVDF hidrofóbico con drenaje inferior
PVDF hidrófobo
Ésteres de celulosa mixta
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Material Membrana unitSize
10146580 MultiScreen-IP with Underdrain Plástico ABS PVDF hidrofóbico con drenaje inferior paquete de 10
10258100 MultiScreen-HA Poliestireno Ésteres de celulosa mixta paquete de 10
10307473 MultiScreen HTS-IP con drenaje subterráneo Acrílico PVDF hidrofóbico con drenaje inferior paquete de 50
10402362 MultiScreen HTS Acrílico PVDF hidrófobo paquete de 10
10532844 MultiScreen Propiedad intelectual Acrílico PVDF hidrófobo paquete de 10
10659303 MultiScreen Propiedad intelectual Acrílico PVDF hidrófobo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10146580 Supplier Merck Supplier No. MAIPS4510
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ofrecen resultados óptimos en ensayos ELISPOT inmunológicos (inmunopunto ligado a enzimas) al ofrecer una alta capacidad de unión de proteínas con una baja tinción de fondo
  • El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada. La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubaci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Estándar
Tapa Yes
Membrana PVDF hidrofóbico con drenaje inferior
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tamaño de poro 0,45 μm
Línea de productos MultiScreen
Color Transparente
Tipo de producto MultiScreen-IP with Underdrain
Material Plástico ABS
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Área de filtración 0,28 cm2
Para utilizar con (aplicación) Ensayos ELISPOT
Cantidad 10/paq.