Learn More
Merck Filtros de membrana Mitex™, 10 μm
Código de producto. 11546415 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
10 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11546415 10 μm paquete de 50
1 options
Código de producto. 11546415 Proveedor Merck N.º de proveedor LCWP14250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sin laminar para condiciones químicas o de temperatura extremas
Comercio &de Mitex; La membrana de PTFE no se ve afectada por casi todos los líquidos, incluidos solventes orgánicos, ácidos y bases concentrados, propulsores y fluidos criogénicos. La &membrana comercial Mitex no tiene respaldo, pero es fácil de manipular y combina la comodidad de una membrana con respaldo con la versatilidad de una membrana de PTFE puro. Comercio &de Mitex; la membrana es hidrófoba.
Características& Beneficios:
  • Amplia compatibilidad química
  • Biológica y químicamente inerte
  • Estable a temperaturas superiores a 260& grados;C (500& deg;F) y por debajo de -100& grados;C (-148& grados;F)*
Aplicaciones: Clarificación de ácidos, bases y fluidos criogénicos; propelentes clarificantes; Análisis de fluidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
sin laminar, extremo, temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Punto de burbuja 0,5 psi
Color Blanco
Tipo de filtro Filtro de pantalla.
Material PTFE
Tamaño de poro 10 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 220 ml/min x cm2
Para utilizar con (aplicación) Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN.
Tipo de membrana Liso
N.º por caja 50Pack
Cantidad 50/paq.
Grosor (métrico) 125 μm
Tipo Membranas de filtración
Mojabilidad hidrófobos
Diámetro (métrico) 142 mm