Learn More
Merck Portaobjetos Millicell™ EZ
Código de producto. 11765254 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
4
8
Cantidad:
16 Pk.
96 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Cantidad unitSize
11765254 8 16 Pk. paquete de 16
11755254 4 16 Pk. paquete de 16
11795254 4 96 Pk. paquete de 96
11705264 8 96 Pk. paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11765254 Proveedor Merck N.º de proveedor PEZGS0816
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultive, fije, tiña y observe células en un único dispositivo
  • Los pocillos de polipropileno son resistentes a la mayoría de —los fijadores, por lo que las células pueden fijarse y teñirse con los pocillos aún adheridos.
  • Pestañas rompibles para fácil extracción de los —pocillos, sin necesidad de herramientas para retirar los pocillos del portaobjetos
  • No se utiliza adhesivo para fijar los pocillos al portaobjetos
  • No hay pocillos con fugas
  • Los bordes de esquina elevados de la tapa facilitan el apilamiento de varias unidades en la incubadora
  • No citotóxicos y apirógenos
  • Estéril
  • El soporte para portaobjetos (disponible por separado) protege el portaobjetos de daños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo EZ Slide
Pocillos 8
Color Transparente
Material del pocillo Polipropileno
Área de cultivo 0,7 cm2/pocillo
Material de la tapa Poliestireno
Material Vidrio
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 a 0,7 ml/pocillo
Para utilizar con (aplicación) Simplifique su análisis celular con el portaobjetos de vidrio Millicell EZ SLIDE para cultivar, fijar, tintar y visualizar su dispositivo de muestras todo en uno
Esterilidad Estéril
Cantidad 16 Pk.