Descripción
Descripción general de los productos no estériles Millex™ Filtros de jeringa con Durapore™ Membrana (PVDF)
- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Aplicaciones: filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; Filtración de disolventes Filtración de muestras biológicas y soluciones de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas |
| Material de la carcasa | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
| Estilo de salida | Luer-Slip macho |
| Cantidad | 50/paq. |
| Tipo | Filtro de jeringa |
| Mostrar más |