Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, 1,2 μm, con rejilla
Código de producto. 10390081 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10390081 25 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 10390081 Proveedor Merck N.º de proveedor RAWG02500
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material MCE
Tamaño de poro 1,2 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 270 ml/min x cm2
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana Cuadriculado
N.º por caja Paquete de 100
Cantidad 100/paq.
Tipo Membranas de filtración
Mojabilidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MCE 1.2UM WH GD 25MM 100/PK
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: octylphenyl polyethoxyethanol