Descripción
Sándwiches de inmunotransferencia:Cuando necesita procesar varias transferencias, los sándwiches de inmunotransferencia son una opción cómoda y que ahorra tiempo. Nuestros sándwiches incluyen hojas de membrana Immobilon-P intercaladas con hojas precortadas de papel de filtro de transferencia de grado cromatográfico y son compatibles con cualquier dispositivo de transferencia húmeda estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 7 cm |
| Anchura (métrico) | 8,4 cm |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |