Includes
Certificado que muestra los análisis de nivel de detección más bajo (LDL) para una amplia gama de metales.
Estas cápsulas de muestreo de aguas subterráneas son un método aprobado por la EPA para la recogida de aguas subterráneas antes del análisis de metales disueltos. La membrana plisada proporciona cuatro veces más área de filtración que un disco de filtro de 142 mm para obtener caudales más rápidos y un mayor rendimiento.
Características& Beneficios:
Características& Beneficios:
- Cada cápsula incluye un certificado que indica el análisis de nivel detectable más bajo (LDL) para 67 metales y 2 aniones
- Los materiales de la carcasa y el filtro de baja extracción minimizan el fondo durante el análisis de muestras
- Disponible con tres tamaños de poro diferentes para adaptarse a una variedad de condiciones de agua: 5.0 μm para niveles altos de partículas, 1.0 μm para niveles normales de partículas, 0,45 μm para agua relativamente limpia
Aplicaciones: Control ambiental, análisis de metales disueltos en agua
Compliance
Certificación para 67 metales y 2 aniones; cumplen los requisitos de la EPA de EE. UU. para una filtración de 0,45 μm.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado para 67 metales y 2 aniones; conoce a EE. UU. Requisitos de filtración EPA para filtración de 0,45 μm. |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 600 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para análisis de metales |
| Material de la carcasa | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 1Pack |
| Tipo | Filtros o ultrafiltros farmacéuticos |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 7,6 cm |