Learn More
Merck Cassette de monitor vacío para monitores de análisis de aerosoles de 37mm
Código de producto. 10217920 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para cerrar la entrada y salida del monitor
Para recargar el cassette con los filtros adecuados
Incluye:
Carcasa de monitor vacío sin anillo
Cassette de monitor vacío con anillos y tapones
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Incluye unitSize
10217920 Para cerrar la entrada y salida del monitor Carcasa de monitor vacío sin anillo paquete de 50
10577872 Para recargar el cassette con los filtros adecuados Cassette de monitor vacío con anillos y tapones paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10217920 Proveedor Merck N.º de proveedor M00003700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    245.20€ / paquete de 50
    Ahorro 16.80€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para monitor de 37 mm
  • Monitores de análisis de aerosoles vacíos
  • Para uso con tipo MF (ésteres de celulosa mixtos) Millipore filtros
Los monitores de análisis de aerosoles de 37 mm de Millipore son portafiltros de plástico transparentes y desechables para usar con el tipo MF (ésteres de celulosa mixtos). Millipore filtros. Un soporte de celulosa fino sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro.
Un diseño de tres partes mantiene sujeto el filtro cuando la sección superior se retira para el muestreo de aerosoles. El valor de recuento de partículas de fondo medio (ABC) se indica en cada paquete de monitor.
Aplicaciones:
Los monitores de análisis de aerosoles están disponibles con 0,45 μm y 0,8 μMembranas de ésteres de celulosa m. Los monitores con el mismo peso contienen dos filtros con un peso igual a 0,1 mg, lo que elimina el pesaje previo de los filtros de ensayo en el análisis gravimétrico.
Información de órdenes
Embalaje a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Carcasa de monitor de análisis de aerosoles
Material Poliestireno
Tipos de conector Luer Slip hembra
Para utilizar con (equipo) EMD Millipore Monitor de análisis de aerosoles (37 mm)
Para utilizar con (aplicación) Para cerrar la entrada y salida del monitor
Incluye Carcasa de monitor vacío sin anillo