Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,45 μm
Código de producto. 10287800 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Tipo de superficie:
Con rejilla
Liso
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tipo de superficie unitSize
10287800 13 mm Liso paquete de 100
10657111 25 mm Liso paquete de 100
10527862 47 mm Liso paquete de 100
10166040 142 mm Liso paquete de 50
10277850 90 mm Liso paquete de 50
10699113 47 mm Con rejilla paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10287800 Proveedor Merck N.º de proveedor HVLP01300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,45 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
    Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
    Punto de burbuja 22 psi
    Color Blanco
    Tipo de filtro Filtro de pantalla.
    Material PVDF
    Tamaño de poro 0,45 μm
    Esterilidad No estéril
    Caudal >2,6 ml/min x cm2
    Hidrofobicidad Hidrófilo
    N.º por caja Paquete de 100
    Cantidad 100/paq.
    Tipo de superficie Liso
    Grosor (métrico) 125 μm
    Tipo Membranas de filtración
    Mojabilidad Hidrófilo
    Diámetro (métrico) 13 mm