Learn More
Merck Tabla de patrones de color
Código de producto. 10106730 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tabla de colores de ASTM
Tabla de colores de Babcock and Wilcox
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10106730 Tabla de colores de ASTM 1 PCS
10134263 Tabla de colores de Babcock and Wilcox cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10106730 Proveedor Merck N.º de proveedor ASTM03701
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Patrones de color de filtro para kits de muestreo de fluidos
  • ASTM03701 es una ASTM tabla de estándares de color
  • XX6210000 es un tabla de patrones de color de Babcock and Wilcox.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tabla de colores de ASTM
Dimensions (LxW) 14,48 x 9,25 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,48 x 9,25 x 4,92 in (36,8 x 23,5 x 12,5 cm)
Longitud (imperial) 14,48 in
Longitud (métrico) 36,8 cm
Altura (imperial) 4,92 in
Altura (métrico) 12,5 cm
Anchura (imperial) 9,25 in
Anchura (métrico) 23,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Para muestreo de combustibles de turbina, agua u otros líquidos a través de monitores de análisis de contaminación Millipore antes de análisis gravimétricos o colorimétricos.
Certificaciones/conformidad ASTM, norma académica para California, Florida, National, Nueva York, Texas
Subject Science
Material Acero inoxidable