Descripción
EndoGRO Las formulaciones de medios proporcionan un entorno de cultivo celular óptimo para muchos tipos de células endoteliales, incluidas HUVEC, células endoteliales aórticas y otras células endoteliales microvasculares y de vasos grandes humanos. Se ha demostrado que estos medios producen células endoteliales a tasas que igualan o superan los medios que contienen suero disponibles comercialmente, al tiempo que mantienen una excelente morfología celular. Los medios se envasan en un envoltorio de protección UV especialmente diseñado para mayor estabilidad, que incluye un indicador de temperatura que ayuda a prevenir la contaminación. EndoGRO Los medios no contienen antimicrobianos ni rojo fenol, componentes que pueden causar estrés celular y efectos de enmascaramiento que pueden influir en los resultados experimentales. Hay cuatro formulaciones de medios diferentes disponibles para diversas aplicaciones y requisitos de cultivo celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | cultivo celular |
| Cantidad | 500 mL |
| Contenido y almacenamiento | Medio basal: 2-8 °C en oscuridad; Mezcla de suplementos: -20 |