Learn More
Merck Bomba de presión y vacío para productos químicos
Código de producto. 10555950 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
115 V
220 V
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Frecuencia unitSize
10555950 115 V 60 Hz cada uno
10052433 220 V 50 Hz 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
El voltaje del modelo de 220 V no es estándar. Asegúrese de que pide el producto correcto.
Código de producto. 10555950 Proveedor Merck N.º de proveedor WP6111560
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El voltaje del modelo de 220 V no es estándar. Asegúrese de que pide el producto correcto.
Includes
Tubos de 70 cm y 0,634 cm (0,25 pulg) de diámetro; filtro Millex™ FA50 para la protección contra la humedad en línea.
Reduzca los tiempos de filtración de los procesos. La bomba de vacío/presión para productos químicos EMD Millipore admite caudales altos para un bombeo más rápido. Regulador, carcasa y cabeza de bomba de aluminio fundido, con componentes internos opcionales resistentes a productos químicos. Ligera y portátil para que se pueda compartir entre estaciones de trabajo.
Reduzca los tiempos de filtración de los procesos. La bomba de vacío/presión para productos químicos admite caudales altos para un bombeo más rápido. Regulador, carcasa y cabeza de bomba de aluminio fundido, con componentes internos opcionales resistentes a productos químicos. Ligera y portátil para que se pueda compartir entre estaciones de trabajo.
  • Las bombas de alta capacidad tienen un diseño de accionamiento por pistón para una mayor potencia y caudales altos con el objeto de disminuir el tiempo de filtración del proceso
  • Con diafragma y cabezal resistente a productos químicos opcionales para su uso con productos químicos corrosivos, disolventes y vapores
  • Su diseño portátil permite compartirla fácilmente entre estaciones de trabajo
  • Incluye un filtro Millex™ FA 50 para la protección contra la humedad en línea
  • Lista UL y marcado CE
Certifications
Lista UL y marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 813 mbar (24 pulg Hg)
Peso con embalaje (imperial) 9 lb
Peso con embalaje (métrico) 4,1 kg
Incluye Tubos de 70 cm y 0,635 cm (0,25 pulg) de diámetro y filtro Millex™ FA 50
Requisitos eléctricos 115 V, 60 Hz
Material Aluminio
Peso (imperial) 9 lb
Peso (métrico) 4,1 kg
Caudal 37/ l/min
Frecuencia 60 Hz
Altura total (imperial) 7 in
Altura global (métrico) 17,8 cm
Longitud global (imperial) 8 in
Longitud global (métrico) 20,3 cm
Presión máxima 2,45 bar
Tensión 115 V