Learn More
Merck Filtros centrífugos Centricon™ Plus-70
Código de producto. 10296062 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO unitSize
10296062 10 kDa paquete de 8
10654923 100 kDa paquete de 8
10042002 30 kDa paquete de 8
12971721 3 kDa paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10296062 Proveedor Merck N.º de proveedor UFC701008
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Volumen de 15 ml a 70 ml
El Centricon™ El filtro centrífugo Plus-70 es un dispositivo desechable, de un solo uso, diseñado para el procesamiento rápido de soluciones biológicas acuosas en volúmenes que van desde 15 a 70 mL. Solo es compatible con centrífugas basculantes. El Centricon El dispositivo Plus-70 puede concentrar la mayoría de soluciones de 70 ml hasta 350 μL en sólo 25 minutos (algunas soluciones pueden tardar un poco más).• 90% de recuperación típica• Concentración de 50X a 200X• Bajo volumen de retención• La carcasa de polipropileno minimiza la unión.• Deadstop evita que el centrifugado se seque• Preparado para usar. Nada que ensamblar Aplicaciones:• Eluatos de columna de cromatografía de concentración y desalinización• Concentración de anticuerpos monoclonales• Concentración de proteínas o virus a partir de sobrenadantes de cultivo• Clarificación de homogeneizados de tejidos y lisados celulares• Intercambio de tampón o diafiltración
desechables, de un solo uso, acuosos, soluciones, volúmenes, rango
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Material (membrana) Ultracel-PL
MWCO 10 kDa
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Concentración y desalado de eluidos de columna de cromatografía; concentración de anticuerpos monoclonales; concentración de proteínas o virus de sobrenadantes de cultivo; clarificación de homogeneizados de tejidos y lisados; intercambio de tampones o dia
Material de la carcasa Celulosa regenerada (RC)
Incluye Vaso de recogida de filtración de polipropileno; vaso de filtro de muestra; vaso de concentrado/retención y tapón
Tipo Filtros para centrífuga
Volumen (métrico) De 15 a 70 ml