Learn More
Merck Immobilon™ Reactivos de cancelación de ruido en bloque
Código de producto. p-3848379 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Ensayo de fluorescencia
Espectrometría de masas
Tipo de producto:
Reactivo Block-CH
Reactivo Block-FL
Reactivo Block-PO
Tamaño de la unidad:
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tipo de producto unitSize
13141294 Espectrometría de masas Reactivo Block-CH 500 ML
11320250 Ensayo de fluorescencia Reactivo Block-FL 500 ML
11340250 Espectrometría de masas Reactivo Block-PO 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13141294 Proveedor Merck N.º de proveedor WBAVDCH01
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice el fondo en Western blots aumentando la sensibilidad para una detección superior de incluso proteínas de baja abundancia
  • Listo para su uso
  • Sin proteínas, reduciendo la unión no específica, especialmente cuando se utilizan sistemas de fosfoanticuerpos o avidina-biotina
  • Especialmente diseñado para el EMD Millipore SNAP i.d.™ sistema de detección, pero puede utilizarse en protocolos tradicionales de Western blot
  • Adecuado para la dilución de anticuerpos primarios y secundarios
  • Suficiente para 19 miniblots (cada uno de 8 × Una mancha de 7 cm requiere al menos 26 ml para SNAP i.d. )
  • Compatible con anticuerpos contra estreptavidina
  • Compatible con PVDF (Immobilon™ PAG, Immobilon FL) y nitrocelulosa
  • El reactivo Block-CH es compatible con Immobilon Sustrato HRP
  • Elija entre tres reactivos Block
  • Reactivo Block-CH para la detección de quimioluminiscencia de HRP
  • Reactivo Block-FL para la detección de fluorescencia
  • Reactivo Block-PO para la detección de fosfoproteínas mediante quimioluminiscencia o fluorescencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivo Block-CH
Para utilizar con (aplicación) Espectrometría de masas
Cantidad 500 mL
Suficiente para Diecinueve miniblots de 8 x 7 cm
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Immobilon Block - CH (Chemiluminescent Blocker)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one