Descripción
Filtros con grado de esterilización diseñados para aplicaciones esenciales de líneas de gas y ventilación de aire a pequeña escala
- Membrana de PTFE de 50 mm
- hidrófobos
- Caudales y rendimiento elevados, bajo nivel de extraíbles, bajo nivel de emisión de partículas
- Amplia compatibilidad química
Aplicaciones:
Ventilación estéril de recipientes y garrafas, líneas de interrupción de vacío en autoclave, filtración estéril de bajo volumen de fluidos no acuosos, entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Estilo de entrada | Ambos lados: conexión de manguera para tubos de látex de 4 a 9,5 mm de diámetro interior y Luer Slip hembra |
| Estilo de salida | Ambos lados: conexión de manguera para tubos de látex de 4 a 9,5 mm de diámetro interior y Luer Slip hembra |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Tipo | Filtro de jeringa |
| Diámetro (métrico) | 62 mm |