missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMAP-II/AIMP1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18001619 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18001619 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18001619 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298343B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EMAP-II/AIMP1 Polyclonal specifically detects EMAP-II/AIMP1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMAP-II/AIMP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 1, EMAP-2, EMAPIImember 1 (endothelialmonocyte-activating), endothelial-monocyte activating polypeptide II, Multisynthase complex auxiliary component p43, multisynthetase complex auxiliary component p43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant EMAP-II/AIMP1 (Ser145-Lys310).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9255
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.