Learn More
ELOVL6 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30490271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30490271 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30490271 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP337909G
Rabbit Polyclonal Antibody
ELOVL6 Polyclonal antibody specifically detects ELOVL6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ELOVL6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen elongation of long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3-like, yeast), ELOVL fatty acid elongase 6,3-keto acyl-CoA synthase ELOVL6, FAE, fatty acid elongase 2, long-chain fatty-acyl elongase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human ELOVL6 (NP_076995.1).,, Sequence:, LMNKRAKFELRKPLVLWSLTLAVFSIFGALRTGAYMVYILMTKGLKQSVCDQGFYNGPVSKFWAYAFVLSKAPELGDTIFIILRKQKLIFLHWYHHITVLL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79071
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG