missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELOVL2 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30609212 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30609212 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30609212 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346576JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ELOVL2 Polyclonal antibody specifically detects ELOVL2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELOVL2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.3.1.n8, elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 2, FLJ20334, Ssc2, SSC2elongation of very long chain fatty acids protein 2,3-keto acyl-CoA synthase ELOVL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno elongation of very long chain fatty acids(FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 2. (Uniprot# Q9NXB9)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Diabetes Research, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54898
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.