Learn More
ELN484228, MedChemExpress
Código de producto. 16493256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493256 25 mg 25 miligramos
16487597 5 mg 5 miligramos
16484848 10 mg 10 miligramos
16475636 100 mg 100 miligramos
16461107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY115038
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ELN484228
CAS 312-63-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10FNO2S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 251.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration