missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELL2 Antibody [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30591040 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30591040 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30591040 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345183AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ELL2 Polyclonal antibody specifically detects ELL2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELL2
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ELL-related RNA polymerase II, elongation factor, elongation factor, RNA polymerase II, 2, RNA polymerase II elongation factor ELL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno elongation factor, RNA polymerase II, 2. (Uniprot# O00472)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22936
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.