Learn More
CleanSpace™ Technology Arnés de cabeza para media máscara ELITE (con tejido)
Código de producto. 15960092 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para usar con respiradores CleanSpace
Código de producto.
15960092 Para usar con respiradores CleanSpace
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15960092 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor PAF1030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Arnés de cabeza de repuesto para respiradores CleanSpace™
  • Para utilizar con las siguientes unidades de alimentación:
    • CleanSpace2
    • CleanSpace EX
    • CleanSpace Ultra
Especificaciones
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Arnés de cabeza
Para utilizar con (equipo) PAF-0034, PAF-0060, PAF-0070
Modelo PAF-1030