Learn More
Eliprodil, MedChemExpress
Código de producto. 16405438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16405438 10 mg 10 miligramos
16401617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16405438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12881
MedChemExpress Eliprodil(SL-820715) is a non-competitive NR2B-NMDA receptor antagonist(IC50=1 uM), less potent for NR2A- and NR2C-containing receptors(IC50> 100 uM).
Eliprodil(SL-820715) is a non-competitive NR2B-NMDA receptor antagonist(IC50=1 uM), less potent for NR2A- and NR2C-containing receptors(IC50> 100 uM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eliprodil
CAS 119431-25-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23ClFNO
Cantidad 10 mg
Sinónimo SL-820715
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (41.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C(O)CN(CC2)CCC2CC3=CC=C(F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 347.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.85
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration