Learn More
Elinogrel, MedChemExpress
Código de producto. 16491139
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491139 1 mg 1 miligramo
16437087 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491139 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11021
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Elinogrel (PRT060128) is a potent, direct acting, competitive, and reversible platelet P2Y12 antagonist (IC50=20 nM). It is orally and intravenously available and has potent antiplatelet effects.
Elinogrel (PRT060128) is a potent, direct acting, competitive, and reversible platelet P2Y12 antagonist (IC50=20 nM). It is orally and intravenously available and has potent antiplatelet effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elinogrel
CAS 936500-94-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15ClFN5O5S2
Cantidad 1 mg
Sinónimo PRT060128
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (190.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)S1)(NC(NC2=CC=C(N3C(NC4=C(C=C(F)C(NC)=C4)C3=O)=O)C=C2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 523.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.95
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation