missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELF3/ESE-1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498904 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
0.1 mL; Janelia Fluor 646
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18498904 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498904 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600212JF646
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ELF3/ESE-1 Polyclonal antibody specifically detects ELF3/ESE-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELF3/ESE-1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E74-like factor 3, E74-like factor 3 (ets domain transcription factor, epithelial-specific ), Epithelial-restricted with serine box, epithelial-specific), Epithelium-restricted Ets protein ESX, Epithelium-specific Ets transcription factor 1, EPR-1, ets domain transcription factor, serine box (epithelial-specific), ETS-related transcription factor Elf-3, JEN, serine box
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno N-terminal sequence and C-terminal sequence of the human ESE-1 protein
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1999
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.