Learn More
Eletriptan hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16490698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490698 5 mg 5 miligramos
16478258 10 mg 10 miligramos
16454147 50 mg 50 miligramos
16427986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA00105mg
MedChemExpress Eletriptan hydrobromide (Eletriptan HBr) is a selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor agonist with Ki of 0.92 nM and 3.14 nM, respectively.
Eletriptan hydrobromide (Eletriptan HBr) is a selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor agonist with Ki of 0.92 nM and 3.14 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eletriptan hydrobromide
CAS 177834-92-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27BrN2O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Eletriptan HBrUK-116044 hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (237.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCC1=CC2=C(NC=C2C[C@@H]3N(CCC3)C)C=C1)(C4=CC=CC=C4)=O.Br
Peso molecular (g/mol) 463.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.43
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation