Learn More
Eppendorf™ Electrónico Multipette™ Dispensador de intercambio BASIC
Código de producto. 15441920 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
E3
E3x
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15441920 E3 cada uno
15451920 E3x cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441920 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4987000339
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Crea un sistema de dispensación versátil con expulsión de punta con un solo botón.
  • Crea un sistema de dispensación versátil que funciona según el principio de desplazamiento positivo.
  • Capaz de pipetear cualquier líquido manteniendo los más altos estándares para obtener resultados precisos.
  • Dispensación a alta velocidad con pistón motorizado
  • Automático Combitip™ advanced™ reconocimiento de propinas
  • Expulsión de puntas con un botón
  • Rango de volumen de μ1 l a 50 ml
  • Batería de iones de litio
  • Pantalla iluminada
  • Incluye 2 Combitips advanced™ paquetes surtidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado específico de lote
Puntas compatibles Combitips Advanced
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Natural
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta combinada
Material Plástico
Modelo E3
Número de canales 1
Programable Basado en pasos
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta dosificadora repetitiva motorizada
Volumen (métrico) 1 μL a 50 ml
Incluye Gama de dispensación múltiple E3
Tipo de tapón AU/UE/GB/EE.UU.
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V