Learn More
Mettler Toledo™ Solución electrolítica de 1 M de KNO3
Descripción
La medición con electrodos selectivos de iones (ISE) es la forma más fácil y asequible de determinar la concentración de iones. Sin embargo, las ISE requieren un manejo cuidadoso y el uso de las soluciones correctas. Es importante llenar el electrodo de referencia de cada ISE con la solución de electrolito recomendada. El electrolito correcto minimizará los problemas de conexión y proporcionará una temperatura y un tiempo de respuesta óptimos.
- Recomendado para usar con semiceldas ISE de la serie DX
- Se usa para la determinación de amonio, potasio y nitrato
- Equipado con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos
- El electrolito debe rellenarse o sustituirse regularmente para ofrecer un buen rendimiento de los electrodos
- Disponible en botellas de 25 ml y 250 ml, y 6 × Paquete a granel de 250 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Concentración | 1 mol/l de KNO3 |
| Descripción | Electrolito de 1 mol/l de KNO3, 250 ml |
| Tipo | Solución electrolítica con puente de ISE |
| Tipo de solución de llenado | Electrolito |
| Envase | 250 ml |
| Intervalo de pH | 6 |
| Cantidad | 250 ml |