Learn More
Mettler Toledo™ Electrolito InLab 605
Código de producto. 11967761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11967761 25 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11967761 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340294
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Color Incolora
Composición De 97,5 a 99,5 % de agua desionizada, de 0,5 a % de hidróxido de potasio; potasa cáustica
Tipo de solución de llenado Electrolito
Intervalo de pH 12,5
Cantidad 25 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Electrolyte O2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide