Learn More
Solución de llenado de electrodos, 3 M KCl, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11543162 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11543162 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11543162 Proveedor Reagecon N.º de proveedor EFS3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.31€
    50.56€ / 100 ml
    Ahorro 4.75€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuada para todos los electrodos Blueline. La solución de llenado de electrodos, 3 M KCl, Reagecon™ es una solución de cloruro de potasio lista para su uso sin iones de plata. Se utiliza para almacenar electrodos de pH cuando no se utilizan para ayudar a garantizar que los electrodos producen tiempos de respuesta rápidos y resultados precisos.
Los electrodos de vidrio deben mantenerse húmedos. Si un electrodo se seca durante su almacenamiento, es necesario llevar a cabo un procedimiento de regeneración para restaurar la capa de vidrio hidratada y la unión de referencia, de modo que el electrodo vuelva a funcionar. Llenar el tapón/tubo de almacenamiento con una solución de cloruro de potasio mantiene el electrodo hidratado para maximizar su rendimiento y prolongar su vida útil.
Especificaciones
Color Incolora
Composición KCl en agua
Concentración 3 mol/L
Para utilizar con (equipo) Todos los electrodos de pH Blueline
Tipo Solución de llenado de electrodos
Tipo de solución de llenado 3 M KCl sin iones de plata
Olor Inodoro
Cantidad 100 mL