Learn More
Corning™ Fundas elásticas para módulos CoolRack
Descripción
- Manguitos elásticos de colores vivos para codificar cromáticamente los experimentos
- Compatibles con hielo, hielo seco y baños de agua
- Cuatro colores: violeta, verde, naranja, rosa
Los manguitos se ajustan a los siguientes módulos:
- Todos los 15 pocillos CoolRack módulos
- Todos los 30 pocillos CoolRack módulos
- CoolRack 15 ml
- CoolRack 50 ml
- CoolRack VS13
- CoolRack V13
- CoolRack V16
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde, naranja, morado, rosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Módulos de tubos CoolRack con codificación por colores |
| Para utilizar con (equipo) | Módulos CoolRack |
| Cantidad | 4/paquete |
| Tipo | Fundas elásticas |