Learn More
Elagolix sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16496446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496446 100 mg 100 miligramos
16478647 5 mg 5 miligramos
16416048 10 mg 10 miligramos
16412187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14369
MedChemExpress Elagolix sodium is a human GnRH receptor (GnRHR) antagonist with an IC50 and Ki of 0.25 and 3.7 nM, respectively.
Elagolix sodium is a human GnRH receptor (GnRHR) antagonist with an IC50 and Ki of 0.25 and 3.7 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elagolix sodium
CAS 832720-36-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H29F5N3NaO5
Cantidad 100 mg
Sinónimo NBI-56418 sodium
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (76.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (76.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CCCN[C@H](C1=CC=CC=C1)CN(C(N(CC2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2F)C(C)=C3C4=CC=CC(OC)=C4F)=O)C3=O
Peso molecular (g/mol) 653.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.57
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease