Learn More
ELAC2 Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18602432 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18602432 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18602432 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297772PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ELAC2 Polyclonal specifically detects ELAC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ELAC2
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ELAC2 fragment.
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60528
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus